VWR® Enviro-Safe®, Thermomètre de précision à dilatation de liquide sans danger pour l’environnement
Fournisseur: VWR Collection
620-0801EA 255 EUR InStock
620-0801
VWR® Enviro-Safe®, Thermomètre de précision à dilatation de liquide sans danger pour l’environnement
Thermomètres Thermomètres analogiques
Ce thermomètre de haute précision certifié EnviroKleen™ est précis à ±1,0 °C et contient un liquide vert, non toxique, sans danger pour l’environnement, contre un verre à fond blanc et sans plomb.
  • Verre sans plomb
  • Précision égale à celle des thermomètres au mercure
  • Numéros de série individuels
Adapté à une utilisation dans l’industrie chimique, les universités, les instituts scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, la pétrochimie, les industries pharmaceutique et médicale, la fabrication, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
Traceable to NIST/DKD.
Certifications: Traçabilité NIST.
Conditionnement: Livrés avec un certificat de précision et de traçabilité multilingue (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol) et protégés individuellement dans un emballage Safety-Pak®.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous: technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité