L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Thermomètres à ultra-basse dilatation de liquide
Fournisseur: VWR Collection
620-0857EA 153 EUR InStock
620-0857 620-0858 620-0860 620-1927 620-1928
VWR®, Thermomètres à ultra-basse dilatation de liquide
Thermomètres Thermomètres analogiques
Ces thermomètres répondent à toutes les exigences en matière de dimensions physiques et de précision.
  • Ménisque visible dans l’application basse température appropriée
  • Agrandissement possible pour une lisibilité accrue
  • Fond blanc, graduations gravées
  • Conçu pour une utilisation à ultra-basse température
  • Comprend un liquide sans mercure contrastant sur un verre à fond blanc sans plomb
Division: 1,0 °C
Accuracy: ±2,0 °C
Traceable to NIST/DKD. Compliant with ANSI/SAMA Z236.1-1983.
Certifications: Traçabilité selon les normes NIST. Conformité à laMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité