VWR®, Liquid-in-Glass Refrigerator/Freezer Thermometer
Fournisseur: VWR Collection
620-0876EA 36.4 EUR InStock
620-0876
VWR®, Liquid-in-Glass Refrigerator/Freezer Thermometer
Thermomètres Thermomètres analogiques
Ce thermomètre à double échelle (°C/°F) garantit une lecture aisée grâce à son remplissage rouge dans un capillaire en verre sur fond blanc.
  • Alcool rouge
  • Boîtier anti-corrosion
  • Crochets en acier inoxydable
  • Échelle en aluminium émaillé
L×l: 28×124 mm
W×D: 28×124 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité