VWR®, Thermomètres à dilatation de liquide pour applications générales
Fournisseur: VWR Collection
620-0884EA 23.5 EUR InStock
620-0884
VWR®, Thermomètres à dilatation de liquide pour applications générales
Thermomètres Thermomètres analogiques
Ces thermomètres contiennent un liquide de remplissage organique rouge contrastant sur un verre à fond blanc et conviennent parfaitement à une utilisation dans les laboratoires chimiques, les universités, les instituts scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les laboratoires pétrochimiques, l’industrie pharmaceutique/médicale, la fabrication, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
  • Immersion partielle ou totale
  • Liquide rouge sur un verre à fond blanc
  • Graduation permanente incrustée dans le verre
Division: 1,0 °C
Collapse All
Plage de mesure Précision Division Longueur Profondeur d'immersion Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
−10...+200 °C ±1,5 °C 1,0 °C 305 mm Total 1 620-0884
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité