VWR®, Thermomètres de précision, verre à dilatation de liquide
Fournisseur: VWR Collection
620-0885EA 686 EUR InStock
620-0885
VWR®, Thermomètres de précision, verre à dilatation de liquide
Thermomètres Thermomètres analogiques
Ces thermomètres à dilatation de liquide comprennent un liquide de remplissage organique bleu contrastant, sur un verre à fond blanc sans plomb. Ils conviennent parfaitement à une utilisation dans les laboratoires chimiques, les universités, les instituts scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les laboratoires pétrochimiques, l'industrie pharmaceutique/médicale, la fabrication, les laiteries, les brasseries et les distilleries
  • Graduations gravées
  • Étalonnage individuel et numéro de série unique
  • Graduation en fractions de degrés
Traceable to NIST/DKD.
Certifications: Traçabilité NIST.
Information de livraison: Livrés avec un rapport individuel d'étalonnage du thermomètre indiquant les corrections au dixième de la plus petite division, un numéro de rapport unique et les normes NIST utilisées pour l'étalonnage.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité