VWR®, Stem Thermometer, Calibrated, Electronic, Stainless Steel, 127 mm Probe
Fournisseur: VWR Collection
620-0909EA 46.1 EUR InStock
620-0909
VWR®, Stem Thermometer, Calibrated, Electronic, Stainless Steel, 127 mm Probe
Thermomètres Thermomètres numériques
Digital stem thermometer is suitable for field studies, wet lab applications, wash down areas, food testing and tanks.
  • Will read temperatures in liquids, semi-solids and gases
  • Stainless-steel probe easily reaches into cuvettes, test tubes, flasks, beakers and more
  • Includes accredited calibration documentation that meets the requirements of ISO 17025
  • Individually serialised
Certifications: Tested and calibrated in exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2017, A2LA accredited laboratory (Cert #2448,01), against equipment whose calibrationMore Product Information
Collapse All
Désignation Plage de mesure Sonde l×p×h Poids Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Thermomètre à tige avec arrêt automatique –50...+200 °C Waterproof NTC immersion/penetration probe, 115 mm, peak 50 mm and 1.2 m cable 44,45×20×175 mm 68 g 1 620-0909
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité