L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Thermo-hygromètre numérique
Fournisseur: VWR Collection
620-0915EA 92.2 EUR InStock
620-0915
VWR®, Thermo-hygromètre numérique
Hygromètres Thermo-hygromètres numériques
Ce thermo-hygromètre numérique est conçu pour les mesures de température et d'humidité dans les réfrigérateurs et les congélateurs. Il convient aux industries chimiques, de stockage et de traitement des aliments et des boissons.
  • Basculement entre les mesures de température du capteur interne et celles de la sonde externe
  • Valeurs maxi/mini, fonction réglable de réinitialisation quotidienne de la mémoire
  • Grand écran affichant toutes les valeurs simultanément
  • Les boutons de fonction SET, ¹²/₂₄, ALERT sont situés à l'arrière de l'unité de sorte que trois
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité