VWR®, Thermomètre min./max. bimétallique
Fournisseur: VWR Collection
620-0920EA 35.9 EUR InStock
620-0920
VWR®, Thermomètre min./max. bimétallique
Thermomètres Thermomètres analogiques
Ce thermomètre maximum/minimum affiche la température actuelle et enregistre les températures maximales et minimales atteintes depuis la dernière réinitialisation. Il comprend des graduations doubles avec code couleur sur fond blanc, et un bouton de réinitialisation pour des mesures multiples et rapides. Il est adapté à une utilisation dans les environnements à forte humidité ou à proximité de zones d’eau, comme les serres, les zones de préparation des échantillons et les installations de traitement des eaux.
  • Trois flèches distinctes
  • Autoportant ou à fixation murale
L×H: 230×200&More Product Information
Collapse All
Plage de mesure Précision Division Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
−30…+60 °C ±1,0 °C 1,0 °C 1 620-0920
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO 17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité