VWR®, Thermo-hygromètre analogique
Fournisseur: VWR Collection
620-0923EA 88.4 EUR InStock
620-0923
VWR®, Thermo-hygromètre analogique
Hygromètres Hygromètres analogiques
Pour tous les environnements, ce thermo-hygromètre analogique peut résister aux conditions inhérentes aux incubateurs, réfrigérateurs et congélateurs. Ce thermo-hygromètre est en outre doté d'un cadran noir pour la température et d'un cadran rouge contrastant sur fond blanc pour l'humidité.
  • Structure arrondie
  • Boîtier en acier inoxydable
  • Grand cadran facile à lire
Ø: 127 mm
Information de livraison: Livré avec un crochet prévu pour une fixation murale.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité