VWR® Safety-Blue™, Thermo-Hydrometers
Fournisseur: VWR Collection
620-0924EA 107 EUR InStock
620-0924 620-0925 620-0926 620-0928 620-0929
VWR® Safety-Blue™, Thermo-Hydrometers
Hydromètres
Ces thermo-hydromètres de sécurité associés à l'échelle du sucre sont conçus pour déterminer la gravité spécifique, l'échelle de Brix et le taux d'alcool par volume.
  • Ballast sans plomb, et verre avec liquide de remplissage organique à base d'alcool bleu sans mercure
  • Numéro de série individuel; sans risque et facile à nettoyer en cas de bris accidentel
  • Température de calibration: 20 °C avec thermomètre
Conçus pour mesurer le taux de sucrose dans l'industrie agro-alimentaire, ainsi que d'autres secteurs industriels.
Certifications: ASTM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité