Thermometer clamp, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F182410000
620-1030EA 42.1 EUR InStock
620-1030
Thermometer clamp, SP Bel-Art
Pinces Pinces à usage général
These PP clips hold thermometers and probes from 3,2 to 11 mm in diameter securely in place.
  • Fits onto the rims of beakers or pitchers up to ¼” thick
  • Autoclavable at 121 °C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité