L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Wall mounted thermometer
Fournisseur: Amarell
Z640550
620-1162EA 5.8 EUR InStock
620-1162
Wall mounted thermometer
Thermomètres Thermomètres analogiques
This thermometer can monitor the highest and lowest temperature over a given period. The ivory-colour plastic case with reset button enables the operator to clear the last recorded maximum/minimum temperatures.
  • Internal or external use
  • Roof
Collapse All
Désignation Plage de mesure Division Longueur Remplissage Ø Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Window thermometer, plastic −40…+50 °C 1,0 °C 200 mm Blue 22 mm 1 620-1162
Obtenez une remise si vous commandez 50 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité