Wall mounted thermometer
Fournisseur: AMARELL, ARNO
Z640550
620-1162EA 5.6 EUR InStock
620-1162
Wall mounted thermometer
Thermomètres Thermomètres analogiques
This thermometer can monitor the highest and lowest temperature over a given period. The ivory-colour plastic case with reset button enables the operator to clear the last recorded maximum/minimum temperatures.
  • Internal or external use
  • Roof
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité