Thermomètre numérique haute précision, KM20REF
Fournisseur: COMARK
KM20REF
620-1169EA 1390 EUR InStock
620-1169
Thermomètre numérique haute précision, KM20REF
Thermomètres Thermomètres numériques
This highly accurate, electronic reference thermometer with PT100 probe allows you to check the calibration of all types of thermometer and probe combinations.
  • Platinum Resistance Thermometer (PRT) technology and permanently attached PRT probe for highest system accuracy
  • Automatic switch-off
The KM20REF thermometer can be used in-conjunction with the KM820/VAL Validation Calibration Check Unit to calibrate contact and infrared thermometers.
Information de livraison: Fourni avec un étui de transport rigide, une batterie alcaline neuf volts IEC 6LF22 pour 100 heures d'autonomie, un certificat de calibrage UKAS en cinq points et une sonde intégrée.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité