Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Superfast needle probe, waterproof

Fournisseur: TESTO
0628.0027
620-1195EA 128 EUR InStock
620-1195
Superfast needle probe, waterproof
Sondes de température
This appropriate measuring instrument enables to measure the core temperatures of valuable pieces of meat that is steaks or tenderloin steaks in restaurants.

  • Thermocouple type T
  • Penetration holes present in this measured barely visible due to super-thin tip
  • Constructed of Thermelt/PUR

Probe shaft (L×Ø): 150×1,4 mm
Probe shaft tip Ø: 1,4 mm

Certifications: According to standard EN 60584-2, the accuracy of Class 1 refers to −40 to +350 °C (Type T).

Information de livraison: Supplied with fixed cable of 1,2 m in length.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité