Thermomètres numériques ultra précis, testo 735
Fournisseur: TESTO
0560.7351 0563.7352
620-1242EA 396 EUR InStock
620-1242 620-1206
Thermomètres numériques ultra précis, testo 735
Thermomètres Thermomètres numériques
Ces thermomètres numériques présentent un rodage femelle pour sondes PT100 de haute précision et deux rodages femelles pour sondes à thermocouple à action rapide. Possibilité d'afficher les mesures de trois sondes au maximum. Les données sont enregistrées dans l'instrument et peuvent être analysées à travers des graphiques et tableaux.
  • Logiciel PC pour remplir, analyser et documenter les données (inclus)
  • Affiche, enregistre et imprime les valeurs Delta T, minimale /maximale et moyennes
  • Sonde: PT100 + 2 connexions TC + sondes radio en option
  • Fonction d'alarme
Mémoire de données sans fil pouvant contenir jusqu'à 10 000 valeurs (testo 735-2).
W×D×H: 220×74×46 mm
Weight: 428 g
Information de livraison: Fournis avec alarme sonore, logiciel et câble USB de transmission des données, pile et protocole d'étalonnage. Les sondes doivent être commandées séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité