Thermo-hygromètres numériques, TFH 610 et TFH 620
Fournisseur: EBRO
1340-5610
620-1393EA 342 EUR InStock
620-1393
Thermo-hygromètres numériques, TFH 610 et TFH 620
Hygromètres Thermo-hygromètres numériques
Ces thermo-hygromètres solides garantissent des mesures très précises de vérification de stocks.
  • Capteur d'humidité capacitif
  • Deux canaux de mesure: température et humidité
  • Désactivation automatique en cas d'inutilisation prolongée
Capteur thermostatique
Information de livraison: fournis avec un certificat de calibrage en usine 6 points, une pile au lithium 3 V d'une durée de vie de 5 ans avec indicateur de charge.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité