Thermo-hygromètre numérique, TFH 620
Fournisseur: EBRO
1340-5621
620-1394EA 439 EUR InStock
620-1394
Thermo-hygromètre numérique, TFH 620
Hygromètres Thermo-hygromètres numériques
Ce thermo-hygromètre solide garantit des mesures très précises lors des vérifications des stocks.
  • Désactivation automatique en cas d'inutilisation prolongée
  • Capteur d'humidité capacitif
  • Deux canaux de mesure
Capteur thermostatique.
Information de livraison: livré avec un capteur interne, un certificat d'étalonnage six points établi en usine, une pile au lithium de 3 V d'une durée de vie de cinq ans maximum comprenant un indicateur de charge.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité