Chart for vaccine chart recorder, 4"
Fournisseur: DICKSON
C204
620-1484EA 95.3 EUR InStock
620-1484
Chart for vaccine chart recorder, 4"
Enregistreurs graphiques Diagrammes d'enregistrement
The vaccine chart recorder can be placed right inside the refrigerator or freezer along with the vaccines.
  • Easy-to-read special vaccine chart with circular bands highlight the acceptable vaccine ranges of 2 to 8 °C
  • LCD display shows current temperature for quick reference
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité