Aimant pour thermomètres en verre
Fournisseur: Amarell
G13800
620-1519EA 6.2 EUR InStock
620-1519
Aimant pour thermomètres en verre
Aimants
Aimant pour thermomètres maximum/minimum avec index.
L'usage de thermomètres à mercure est toléré jusqu'au 17 Octobre 2017 si ledit usage est uniquement destiné à des tests dont les normes nécessitent d'avoir recours à des thermomètres à mercure.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Aimant permanent pour thermomètres à maximum avec indice 1 620-1519
Obtenez une remise si vous commandez 10 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité