Thermomètres infrarouges, TFI 550 et 650
Fournisseur: EBRO
1340-1786
620-1553EA 237 EUR InStock
620-1553
Thermomètres infrarouges, TFI 550 et 650
Thermomètres Thermomètres numériques
Convient aux mesures lorsque le contact direct est impossible ou difficile. Avec connexion NiCr-Ni
  • Pointeur laser double
  • Alarme lorsque MIN/MAX est dépassé
  • Classe de protection IP 20
  • Certificat d'étalonnage d'usine
  • Piles : 2×AAA (micro)
  • Autonomie : 140 heures généralement
  • Rapport distance/surface pour modèle TFI 550 = 30:1 / rapport distance/surface pour modèle TFI 650 = 50:1
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité