Core thermometer, TDC 150
Fournisseur: EBRO
1340-1611
620-1568EA 47.5 EUR InStock
620-1568
Core thermometer, TDC 150
Thermomètres Thermomètres numériques
Core thermometer works with fast response time.
  • Fixed probe, pointed
  • Robust and impact-resistant
  • Replaceable battery
  • Switchable between °C/°F
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité