VWR® Traceable®, Thermo-hygromètre numérique de type stylo
Fournisseur: VWR Collection
620-1586EA 110 EUR InStock
620-1586
VWR® Traceable®, Thermo-hygromètre numérique de type stylo
Hygromètres Thermo-hygromètres numériques
Ce thermo-hygromètre numérique affiche en continu l'humidité relative et la température.
  • Mémoire à double rappel rapide
  • Réponse rapide (moins de 6 secondes)
  • Clip de poche pratique pour un transport facile
W×D×H: 23×140×11 mm
Certifications: Conforme à la norme ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001.
Information de livraison: Livré avec un certificat d'étalonnage Traceable® avec numéro de série individuel qui indique la traçabilité selon les normes NIST et pile de 1,5 volts.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité