Precision core thermometer, HACCP, TFX 420
Fournisseur: EBRO
1340-5425
620-1587EA 343 EUR InStock
620-1587
Precision core thermometer, HACCP, TFX 420
Thermomètres Thermomètres numériques
This handy and light thermometer can be used with different Pt 1000 probes for a wide range of applications.
  • Clearly arranged large display
  • Robust and impact resistant
  • Hold / MIN / MAX functions
  • Waterproof
  • Replaceable battery
Information de livraison: Supplied with three volt lithium battery for service life of about five years and a three-point calibration certificate. Supplied without probe.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité