VWR® Traceable®, Thermomètre avec alarme et minuterie
Fournisseur: VWR Collection
620-1662EA 65.3 EUR InStock
620-1662
VWR® Traceable®, Thermomètre avec alarme et minuterie
Thermomètres Thermomètres numériques
Ce thermomètre avec minuteur est conçu pour contrôler les liquides, l'air, le gaz ou les semi-solides. La sonde métallique peut être placée dans des étuves et des incubateurs, ce qui rend cet appareil idéal pour une utilisation dans ces environnements.
  • Affichage du temps, de la température actuelle et des réglages d'alarme
  • Sonde en métal pour des applications dans les étuves et incubateurs
  • Écran réglable et grands caractères
Sonde incurvée en acier inoxydable (Ø×L: 4×215 mm). Câble en plastique.
Certifications: Traçabilité selon les normes NIST. Conforme à la norme ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité