VWR®, Thermomètres électroniques sans sonde
Fournisseur: VWR Collection
620-1722EA 90.2 EUR InStock
620-1722
VWR®, Thermomètres électroniques sans sonde
Thermomètres Thermomètres numériques
Conçu pour une utilisation dans des environnements très humides, ce thermomètre numérique constitue une bonne alternative aux modèles au mercure. Un bouton de réinitialisation permet une nouvelle période de surveillance.
  • Valeurs minimale/maximale affichées
  • Trou de serrure pour le montage
  • Facile à lire
  • Étanchéité IP 65
L×P: 100×215 mm
Thermomètre intérieur / extérieur Affiche la température actuelle et enregistre les températures maximales et minimales atteintes depuis la dernière réinitialisation. Inclut une pile LR44.
Certifications: CE marked
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité