VWR® Traceable®, Thermomètre infrarouge
Fournisseur: VWR Collection
620-1806EA 246 EUR InStock
620-1806
VWR® Traceable®, Thermomètre infrarouge
Thermomètres Thermomètres numériques
Ce thermomètre HACCP - Analyse des risques et maîtrise des points critiques - est conçu pour les laboratoires alimentaires, la transformation des aliments, la préparation des aliments et le brassage. La construction étanche lui permet d'être utilisé dans les laboratoires, les usines et les zones de lavage.
Sonde infrarouge* ou pliable en acier inoxydable** (152 mm).
W×D×H: 165×38×2,5 mm
Weight: 100 g
Information de livraison: Livré avec un certificat d'étalonnage NIST Traceable® avec numéro de série.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO 17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité