VWR® Traceable®, Thermomètres numériques
Fournisseur: VWR Collection
620-1826EA 78.1 EUR InStock
620-1826
VWR® Traceable®, Thermomètres numériques
Thermomètres Thermomètres numériques
Ces thermomètres numériques surveillent précisément les températures des échantillons dans les congélateurs, réfrigérateurs, incubateurs et chambres environnementales. La bouteille et la solution isolent le capteur des variations transitoires de température. Sonde étanche dans flacon de glycol non toxique.
  • Affichage numérique facile à lire
  • Températures maximale /minimale et actuelle
W×D×H: 56×25×110 mm
Solution recognised as safe by the FDA.
Certifications: Solution reconnue comme sûre par la FDA. Calibration conforme ISO /IEC 17025, ANSI NCSL Z540-1 et 9001.
Information de livraison: Livré avec un certificat d'étalonnage Traceable® avec un numéro de série individuel indiquant la traçabilité conforme aux normes NIST, un support en plastique, une bande VELCRO® et un ruban adhésif double face pour un montage mural et une pile à oxyde d'argent de remplacement.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité