Imprimante infrarouge
Fournisseur: TESTO
0554.0549
620-1903EA 253 EUR InStock
620-1903
Imprimante infrarouge
Imprimantes Document Printers
The universal IR printer completes data transfers in two seconds. This printer allows users to evaluate restoration measures of air moisture, material equilibrium moisture, and pressure dew point quickly and without error.
  • Hands-free operation
  • Wireless infrared interface for fast data transfer
  • Provides fast, easy to read printouts of measurements
  • Energy saving through auto-off feature
  • Instrument memory for up to 10000 readings
Information de livraison: Printer supplied wih a wireless infrared interface, one roll of thermal paper, and four AA batteries.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité