Thermomètre infrarouge et à pénétration HACCP, testo 104
Fournisseur: TESTO
0560.1040
620-1904EA 145 EUR InStock
620-1904
Thermomètre infrarouge et à pénétration HACCP, testo 104
Thermomètres Thermomètres numériques
Ce thermomètre repliable et étanche à l'eau offre un support pratique à la réalisation précise et continue de mesures et de contrôles. Il convient aux applications de production et conservation alimentaires. Après utilisation, la sonde se replie dans l'instrument qui se range.
  • Reconnaissance automatique de la valeur finale grâce à la fonction de maintien automatique
  • Mémorisation des valeurs minimale/maximale
  • Surface avec revêtement en caoutchouc antidérapant
* Infrared
** NTC
Weight: 165 g
Compliant with Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) and EN 13485.
Certifications: Conformité d'analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP) et EN 13485.
Information de livraison: Fourni avec deux piles AAA pour 100 heures d'utilisation.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité