VWR®, Thermomètre numérique pour réfrigérateurs et congélateurs
Fournisseur: VWR Collection
620-1913EA 32.1 EUR InStock
620-1913
VWR®, Thermomètre numérique pour réfrigérateurs et congélateurs
Thermomètres Thermomètres numériques
Thermomètre numérique pour réfrigérateurs et congélateurs.
  • Réglage d’alarme de température haute et basse
  • Sonde de réfrigérateur étanche
  • Échange °C/°F
Points d’étalonnage : 0 et 50 °C
Certifications: Ce thermomètre est fourni avec un certificat Traceable.
Information de livraison: Livré avec un support de capteur, une pile et une attache VELCRO®.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité