VWR® Traceable®, Altimètre, baromètre et thermomètre
Fournisseur: VWR Collection
620-1922EA 385 EUR InStock
620-1922
VWR® Traceable®, Altimètre, baromètre et thermomètre
Baromètres
Ce compteur compact et léger peut mesurer la pression barométrique, la température et l'altitude. Il affiche graphiquement la tendance de la pression barométrique et dispose d'un chronomètre/horloge et d'une boussole.
  • Boîtier robuste résistant aux chocs
  • Horloge avec heure du jour et chronomètre
  • Affiche graphiquement la tendance de la pression barométrique
Conforms ISO 17025. Traceable to standard provided by NIST.
W×D×H: 95×70×19 mm
Weight: 100 g
Certifications: Conformité à la norme ISO 17025 et certification A2LA pour la traçabilité conforme aux normes NIST.
Information de livraison: Livré avec un cordon et deux piles.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité