Thermomètre digital recalibrable TD 241 pour multi sondes (J,K,N,S,T ), 2 canaux. Gamme - 220/+1750° C Recalibrable à 0°C et pente. Fourni dans une mallette avec une sonde universelle type K (-65/+300°C) et certificat de calibration 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Thermomètres ultra précis étalonnables, Sonde: J, K, N, S, T, Gamme de mesure: −220…+1750 °C, Précision: ≤0,03% ±0,05% FS, Résolution: 0,1; 1,0 °C, L×P×H: 71×26×142 mm, Poids: 170 g, Livré avec certificat d'étalonnage
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Thermomètre digital recalibrable TD 241 pour multi sondes (J,K,N,S,T ), 2 canaux. Gamme - 220/+1750° C Recalibrable à 0°C et pente. Fourni dans une mallette avec une sonde universelle type K (-65/+300°C) et certificat de calibration 1 * 1 Pce 620-1935 1 * 1 Pce Unavailable
Unavailable Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou