VWR®, Thermo-hygromètre numérique
Fournisseur: VWR Collection
620-1951EA 194 EUR InStock
620-1951
VWR®, Thermo-hygromètre numérique
Hygromètres Thermo-hygromètres numériques
Cet instrument portable est conçu pour mesurer la température et l’humidité de l’air pour des applications de climatisation et de surveillance de l’air ambiant. Il offre une réponse rapide dans les salles informatiques, les galeries, les bureaux, les ateliers, les salles de stockage, les bâtiments privés et les serres.
Capteur PT 1000 et capacitif en polymère (L×Ø : 35×14 mm).
Informations de commande: L'hygromètre est fourni avec un certificat de test et n'est pas livré avec un certificat d'étalonnage ISO. Si le certificat d'étalonnage ISO est requis, il faut leMore Product Information
Collapse All
Plage de mesure Précision Résolution l×p×h Poids Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
−20…+70 °C; 10 - 95% RH ±0,5% ±0,1 °C; ±3,0% RH 0,1 °C; 0,1% RH 106×67×30 mm 135 g 1 620-1951
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité