VWR® RM 10, Analyseur d’humidité
Fournisseur: VWR Collection
620-1956EA 174 EUR InStock
620-1956
VWR® RM 10, Analyseur d’humidité
Analyseurs Analyseurs d'humidité
Le RM 10 permet de détecter l’humidité derrière les carreaux de céramique et / ou divers revêtements de murs ou de sols, dans le bois jusqu’à une profondeur de 3 cm et dans le béton ou le sol à une profondeur allant jusqu’à 4 cm.
  • Évaluation simple et rapide de l’humidité, mesure non destructive
  • Les valeurs affichées par « chiffre » sont relatives afin que les valeurs puissent être comparées
  • Pour vérifier l’humidité sur les surfaces – Aucune injection dans l’objet à mesurer n’est requise
Adapté à la détermination rapide de l’humidité, par exemple par les agents immobiliers, la gestion immobilière, les propriétaires de maison, les architectes, les experts en construction, les entrepreneurs en construction.
Attention: Ceci est un indicateur d’estimation rapide – Ne remplace pas les instruments de précision comme le RM 20.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité