VWR® Traceable®, Enregistreurs de données avec carte mémoire
Fournisseur: VWR Collection
620-1963EA 434 EUR InStock
620-1963
VWR® Traceable®, Enregistreurs de données avec carte mémoire
Thermomètres Thermomètres numériques
Le lecteur de carte mémoire se branche sur n'importe quel port USB pour obtenir un rapport immédiat. Le rapport inclut la date, l'heure et les relevés du capteur.
  • Enregistrement de 5,9 millions de mesures
  • Capteur en flacon scellé protégé contre les variations de température du réfrigérateur
  • Solution du flacon scellé certifiée sans danger par la FDA (Food and Drug Administration)
  • Fonction mini/maxi permet d'afficher des mesures de n'importe quelle période
  • Alarme (visuelle et sonore) définie par l'utilisateur pour les valeurs hautes et basses au dixième de degré (0,1 °C) près
  • Affichage unique sur quatre lignes: Température de sonde en flacon, température ambiante, humidité, heure
Câble de deux mètres.
Weight: 200 g
A Traceable® certificate is provided from ISO 17025 and standards provided by NIST.
Certifications: Traceability provided from ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001 and standards provided by NIST.
Information de livraison: Livrés avec sonde, câble, carte mémoire SD 256 Mo, lecteur de carte, fixations magnétiques et VELCRO®, support mural, de paillasse, trois piles AA, adaptateur et certificat Traceable.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité