VWR® Traceable®, Enregistreur de température et d'humidité avec carte mémoire
Fournisseur: VWR Collection
620-1965EA 442 EUR InStock
620-1965
VWR® Traceable®, Enregistreur de température et d'humidité avec carte mémoire
Enregistreurs de données
Cet enregistreur de données autonome enregistre les relevés sur une carte SD amovible. Le lecteur de carte (fourni) se branche sur n'importe quel port d'ordinateur USB et permet d'obtenir un rapport immédiatement.
  • Lecteur de carte doté d'un connecteur USB; aucun logiciel à installer
  • Affichage de la date, de l'heure du jour et de tous les relevés du capteur
  • Fonctions mini/maxi
  • Alarme sonore et visuelle (LED), réglable par incréments de 0,1 °C
  • Écran LCD d'affichage sur quatre lignes (H: 17 mm)
W×D×H: 110×91×30 mm
Weight: 200 g
Traceable® certificate ISO 17025 accredited by A2LA indicates traceability to standards provided by NIST.
Certifications: L'étalonnage est conforme à la norme ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001, également accrédité par A2LA pour la traçabilité conforme aux normes NIST.
Information de livraison: Livré avec une carte SD de 256 Mo, un lecteur de carte USB, des fixations magnétiques, des bandes VELCRO®, un support mural, un support de paillasse, trois piles AA, un adaptateur et un certificat d'étalonnage Traceable®.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité