VWR® Traceable®, Thermomètre à platine RTD ultra-précis
Fournisseur: VWR Collection
620-1970EA 471 EUR InStock
620-1970
VWR® Traceable®, Thermomètre à platine RTD ultra-précis
Thermomètres Thermomètres numériques
Technologie aéro-spatiale de pointe, avec la sonde en platine la plus performante jamais conçue.
  • Précision accrue, grâce à la sonde en platine
  • Boîtier IP 67 étanche, pour une utilisation en environnement rude
  • Polyvalence accrue, avec minuterie et fonctions d'alarme
  • Livré avec le certificat de conformité aux normes NIST pour la traçabilité, délivré par notre laboratoire d'étalonnage accrédité A2LA (1750.01)
La sonde RDT mesure des températures sur une étendue de –148 à +572 °F, et de –100 à +300 °C. La résolution est de 0,01 °C sur toute cette échelle de températures. Le themomètre dispose des fonctions suivantes: mémorisation des minima et maxima, option HOLD, et indicateur HACCP à alarme visuelle rouge ou verte.
les produits Traceable® sont munis d'un certificat Traceable®, avec un numéro individuel pour chaque produit; par ce certificat, notre laboratoire d'étalonnage accrédité A2LA atteste de la conformité ISO/IEC 17025:2005(1750.01). Il indique la conformité des mesures effectuées aux unités SI et aux normes de traçabilité de NIST ou autres instiituts de mesure nationaux (IMN) signataires de l'accord de reconnaissance mutuelle du CIPM. Chaque produit est soumis à toute une série de contrôles stricts avant de mériter le nom de Traceable; ainsi, vous n'avez pas à calibrer le produit séparément, ce qui vous fait gagner du temps et de l'argent.
Poids: 270 g
Conformité ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001, accréditée par A2LA. Traçabilité aux standards NIST.
Certifications: Certificat de conformité aux normes NIST pour la traçabilité.
Informations sur les accessoires: This thermometer is a battery-operated thermometer, however, it does have a port for a AC adapter (see accessories).
Information de livraison: Sonde de platine, pile de 9-volt, et certificat d'étalonnage attestant des mesures et de la conformité aux normes NIST pour la traçabilité.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous: technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité