Sonde de température et humidité
Fournisseur: TESTO
0572.6174
620-1973EA 247 EUR InStock
620-1973
Sonde de température et humidité
Sondes de température
La sonde mince d'humidité/température convient pour mesurer la température et l'humidité relative dans les entrepôts et les salles de travail. Son diamètre exceptionnellement petit de 4 mm permet également d'effectuer des mesures dans les petits trous et les passages étroits.
  • Mesure rapide et fiable de la température et de l'humidité de l'air
  • Sonde d'un diamètre exceptionnellement petit de 4 mm
  • Plage de mesure : humidité 0 à 100 % d'humidité relative ; température 0 à +40 °C
La fine sonde d'humidité/température peut être installée pour des mesures à long terme. La sonde peut être installée à l'aide d'un presse-étoupe PG ou d'une pince, par exemple (non inclus dans la livraison). Le capteur d'humidité pour la mesure de l'humidité relative est stable à long terme, résistant à la condensation et traçable aux normes internationales d'humidité, telles que ILAC, PTB et NIST. Ainsi, même après des années d'utilisation, vous pouvez toujours compter sur des résultats de mesure fiables et corrects.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité