Enregistreurs de température à usage unique
Fournisseur: EBRO
1340-6332
620-1974EA 374 EUR InStock
620-1974
Enregistreurs de température à usage unique
Enregistreurs de données
These single-use data loggers are suitable for single-use temperature monitoring during transport of pharmaceutical products, food, medicine and other temperature-sensitive or perishable goods.
  • Limites haute et basse configurables avec indication visuelle (LED rouge)
  • Programmation en option grâce à un logiciel conforme à la norme FDA 21 CFR Partie 11 (Winlog.basic)
  • Plus de procédures IQ/OQ longues et coûteuses grâce à un processus de génération de rapports standard
They provide high accuracy and have a convenient USB connection enabling automatic PDF generation of measured values. Connect the logger to any PC after transport and get the measured data in a standard PDF document without any additional software.
Certifications: DIN EN 12830 (S, T, C, D, 1), ATP.
Information de livraison: Fournis avec une pile bouton lithium.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité