VWR® Traceable®, Thermomètre numérique
Fournisseur: VWR Collection
620-1975EA 256 EUR InStock
620-1975
VWR® Traceable®, Thermomètre numérique
Thermomètres Thermomètres numériques
Thermomètre digital avec sonde de 500 mm en acier inoxydable, étanche, extra-longue, avec câble (2,5 m)
  • Grand écran LCD lisible à plus de vingt mètres
  • Résultats précis avec une pénétration de la pointe de seulement 2,5 cm
  • Dispositif à ressort pour pouvoir placer facilement la sonde quel que soit l'emplacement
Ce thermomètre est conçu pour les récipients profonds tels que grands flacons/béchers, cuves, seaux et conteneurs dans des applications telles que les denrées alimentaires, les produits pharmaceutiques et les installations industrielles.
Certifications: Traçabilité selon les normes NIST. Calibration conforme ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001.
Information de livraison: Fourni avec une sonde, un support, un collet de tige, des batteries et un certificat Traceable.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité