Porte-thermomètres, Labo-Clip
Fournisseur: Amarell
K160310
620-1999EA 56.9 EUR InStock
620-1999
Porte-thermomètres, Labo-Clip
Supports pour themomètres
Labo-Clip est un dispositif solide pour la fixation de tous les types d'instruments de laboratoire, notamment vos tubes à essais, thermomètres, pH-mètres, etc...
En acier inoxydable.
  • Rubber base
  • Strudy design
  • Circular support
  • Can be fixed on any container
  • Five holes of different Ø: 4; 5; 6; 10 and 13 mm
Maximum length: 12 mm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité