VWR® Traceable®, Thermomètre numérique à large spectre
Fournisseur: VWR Collection
620-2004EA 935 EUR InStock
620-2004
VWR® Traceable®, Thermomètre numérique à large spectre
Thermomètres Thermomètres numériques
Pour le contrôle qualité, la surveillance de routine, la mesure de la température dans les cuvettes, les systèmes de gaz, les réactifs, les solutions chimiques, le sol, les bains-marie, les fours, les incubateurs, les produits pétroliers, les aliments et les eaux usées. La touche de mémoire instantanée permet de retenir les valeurs minimum/maximum sur n’importe quelle période. Sonde à thermocouple de type K en acier inoxydable pour les sondes de type J, K ou T.
  • Connexion du thermomètre à un ordinateur ou à un enregistreur de données pour capturer
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité