Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

VWR® Traceable®, Thermomètre numérique à pleine échelle

Fournisseur: VWR Collection
620-2006EA 220 EUR InStock
620-2006
VWR® Traceable®, Thermomètre numérique à pleine échelle
Thermomètres Thermomètres numériques
Conception résistante à l’eau pour une utilisation dans les environnements de laboratoire ou d’usine les plus difficiles. Le boîtier du thermomètre est étanche à la saleté, à la poussière, aux vapeurs et à l’eau. Un microprocesseur à réponse rapide met l’affichage à jour deux fois par seconde.

  • Grands chiffres (16 mm) lisibles à deux mètres de distance
  • Capture des valeurs minimale/maximale à tout moment
  • Alarme par incréments de 1,0 °C au-dessus ou en dessous des valeurs de consigne
  • Minuterie entre 1 minute et 23 heures 59 minutes
  • Touche de gel 'HOLD'

Sonde de type K et câble (L×Ø: 1200×1,5 mm).

Traceable to NIST.

Certifications: Traçabilité selon les normes NIST. Conforme à la norme ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001.

Information de livraison: Livré avec un étui de protection et un support basculant, un certificat d'étalonnage Traceable, trois piles AAA et une sonde à réponse rapide (620-2012).

Attention: La sonde standard fournie avec le thermomètre dispose d’une plage de température comprise entre –40 et +250 °C.

Commander maintenant
 

COMMANDE

ACCESSOIRES

SERVICES


Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO 17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité