VWR® Traceable®, Thermomètre étanche/résistant aux chocs
Fournisseur: VWR Collection
620-2017EA 73.9 EUR InStock
620-2017
VWR® Traceable®, Thermomètre étanche/résistant aux chocs
Thermomètres Thermomètres numériques
Ces thermomètres pour zones humides peuvent être utilisés pour la surveillance de liquides, d’air/de gaz ou de semi-solides dans des congélateurs, des bains-marie, des réservoirs extérieurs, des incubateurs et des réfrigérateurs. Sur pression d’un bouton, la mémoire rappelle les lectures de température maximale et minimale sur n’importe quelle période. Les lectures sont mises à jour toutes les secondes. L’unité est conçue pour résister aux chocs et a été testée pour des chutes d’une hauteur jusqu’à 1,5 mètres.
  • Écran LCD étanche
  • Résistant aux chocs pour toutes les applications de terrain
  • Lecture aisée, les grands chiffres peuvent être lus en un coup d’œil
Sonde en acier inoxydable (L×Ø: 127×3,6 mm) avec câble de 3 mètres.
Certifications: Traçabilité NIST. Conforme à la norme ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001.
Information de livraison: Fournie avec sonde, câble, ventouses, bande magnétique, VELCRO® à fixer sur toute surface, certificat d’étalonnage Traceable® et pile de 1,5 V.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO 17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité