VWR® Traceable®, Thermomètre à triple affichage
Fournisseur: VWR Collection
620-2032EA 73.1 EUR InStock
620-2032
VWR® Traceable®, Thermomètre à triple affichage
Thermomètres Thermomètres numériques
Ce thermomètre numérique est conçu pour la surveillance de solutions et de la température ambiante. Il capte et affiche la date et l'heure des valeurs maximales/minimales.
  • Capteur de précision, même sous l'eau
  • Valeur maximale/minimale (sonde) ou température ambiante
  • Support de fils pour un positionnement aisé de la sonde
Capteur ambiant interne et capteur pour sonde externe (L×Ø: 38×4,7 mm) avec câble de 1,8 mètre.
Certifications: Conformité ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001.
Information de livraison: Fourni avec sonde, support basculant de paillasse, fente de fixation murale, VELCRO® de fixation à n'importe quelle surface, certificat de calibration Traceable® et pile alcaline AAA pour la surveillance continue sur une année.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO 17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité