VWR® Traceable®, Thermomètre numérique avec sortie pour enregistreur
Fournisseur: VWR Collection
620-2046EA 246 EUR InStock
620-2046
VWR® Traceable®, Thermomètre numérique avec sortie pour enregistreur
Thermomètres Thermomètres numériques
Sonde à perle de type K avec câble de 120 mm
  • La sortie de l’enregistreur fournit une version papier, conformément aux exigences rigoureuses actuelles en matière de documentation QC
  • Le bouton « maximum » capture la plus haute valeur obtenue
  • Le bouton de maintien « HOLD » gèle l’affichage pour capturer la valeur actuelle
  • Grand écran LCD lumineux affichant des valeurs à 4 chiffres en °C ou °F
  • Entièrement transportable et conçu pour assurer un service fiable pendant des années
Ce thermomètre surveille les conditions dans les chambres, les salles blanches, la transformation des aliments, les laboratoires scientifiques et toutes les opérations de fabrication sensibles à la température. Il comporte une prise d’enregistrement qui fournit une sortie de signal en millivolts. Cela permet au thermomètre d’être utilisé avec tout enregistreur graphique, enregistreur à bandes ou ordinateur prenant en charge les signaux millivolts. Les spécifications de sortie sont 1 mV sortie par degré en mode d’affichage 0,1 ° et 0,1 mV sortie par degré en mode d’affichage 1 °.
Toutes les sondes de type K peuvent être utilisées avec les liquides, l’air / les gaz et les semi-solides.
Certifications: Conforme à la norme ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001
Information de livraison: Fourni avec une sonde à réponse rapide, une batterie de neuf volts, une prise d’enregistrement et un certificat d’étalonnage Traceable®.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité