VWR® Traceable®, Mini-thermomètre numérique
Fournisseur: VWR Collection
620-2055EA 62.4 EUR InStock
620-2055
VWR® Traceable®, Mini-thermomètre numérique
Thermomètres Thermomètres numériques
Ce petit thermomètre puissant affiche des valeurs en °F et °C. La sonde s'utilise pour mesurer des températures sur les liquides, l'air/le gaz ou les semi-solides. Sonde en acier inoxydable (L×Ø: 178×3,5 mm) avec câble de 45 cm
  • Sonde en acier inoxydable résistante à la plupart des agents chimiques
  • De la taille d'une carte de visite, facile à emporter: tient dans une mallette ou une poche de manteau
  • Fonctionnement à trois boutons: fonction de maintien « HOLD », bouton On/Off et bouton pour passer des °C aux °F
Information de livraison: Fourni avec un certificat de calibration Traceable et une batterie à oxyde d'argent d'une année.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité