VWR® Traceable®, Shockproof thermometer
Fournisseur: VWR Collection
620-2065EA 101 EUR InStock
620-2065
VWR® Traceable®, Shockproof thermometer
Thermomètres Thermomètres numériques
Ce thermomètre "déployable, façon couteau suisse" comprend une sonde pouvant être positionnée sous n'importe quel angle.
  • Lecture facile grâce à l'écran large à grands chiffres
  • Fonction de maintien 'HOLD'
  • Mémorisation des valeurs minimale/maximale sur n'importe quelle période
  • Repliée, la sonde est protégée et le thermomètre peut être transporté en toute sécurité grâce une dragonne, ou dans la poche
Certifications: Conformité ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1, et 9001.
Information de livraison: Fourni avec une sonde, une batterie et un certificat de calibration Traceable®.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité