VWR® Traceable®, Thermomètre numérique, avec mémoire d'enregistrement de données
Fournisseur: VWR Collection
620-2094EA 90.3 EUR InStock
620-2094
VWR® Traceable®, Thermomètre numérique, avec mémoire d'enregistrement de données
Thermomètres Thermomètres numériques
Ce thermomètre étanche enregistre dix relevés de température, les garde en mémoire et les rappelle sur demande. Convient aux applications suivantes: alimentation, agriculture, pétrochimie et pharmacie. La structure étanche permet de l'utiliser dans les laboratoires d'analyses par voie humide, les environnements humides et en extérieur.
  • Mémorisation des valeurs minimale/maximale sur n'importe quelle période
  • La fonction 'HOLD' gèle l'affichage pour capturer la température en mémoire
  • Deux alarmes sonores (haute et basse) programmables par incréments de 1,0 °C
  • Stocke et rappelle 10 mesures de température
Sonde en acier inoxydable (L×Ø: 190,5×6,4 mm) avec câble de 81,3 cm.
Certifications: Calibration conforme ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001.
Information de livraison: Fourni avec une pile et un certificat de calibration Traceable®.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO 17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité