VWR® Traceable®, Thermomètres numériques à cadran
Fournisseur: VWR Collection
620-2082EA 83.8 EUR InStock
620-2082 620-2095 620-2024
VWR® Traceable®, Thermomètres numériques à cadran
Thermomètres Thermomètres numériques
Ces thermomètres sont plus sûrs que les thermomètres à mercure. La sonde lisse (620-2024) convient pour les solutions visqueuses ou semi-solides, grâce à sa pointe perçante.
  • Mesures actualisées toutes les secondes
  • Grand écran LCD vertical pour une lecture aisée
  • 620-2082 avec disque métallique (Ø : 12,7 mm) pour les mesures de surface
Sonde en acier inoxydable (L×Ø: 133×3,8 mm).
Information de livraison: Livré avec une pile à l'oxyde d'argent et un certificat d'étalonnage Traceable.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité